Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
La gamme des centrifugeuses Eppendorf 5702 polyvalentes à faible vitesse a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire ayant un débit moyen. Extrêmement silencieuses et très compactes, elles s’intègrent facilement aux paillasses.
Marque: Eppendorf™ 5702000010
2074.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Sans rotor | |
4 400 tr/min | |
<52 dB(A) avec rotor A-4-38 | |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | |
LCD | |
24 cm | |
12,6 in | |
200 W | |
Oui | |
50/60 Hz |
3 000 x g | |
Non | |
320 x 400 x 240 mm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références | |
9,6 in | |
0 s à 99 min, avec fonction de marche continue | |
32 cm | |
Centrifugeuse 5702, boutons rotatifs | |
Non | |
230 V |
La centrifugeuse 5702/5702 R/5702 RH est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.