Learn More
Eppendorf Centrifugeuse 5427 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17854744 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Comprend:
Avec rotor FA-45-30-11
Avec rotor FA-45-48-11
Sans rotor
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17854744
Marque: Eppendorf 5429000310
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La Centrifuge 5427 R contient un réfrigérant naturel (R290) pour protéger vos échantillons, et la planète. 
  • Refroidissement avec un réfrigérant naturel (R290) pour protéger vos échantillons et la planète
  • Capacité du rotor : 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL ; le rotor Eppendorf QuickLock™ permet un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
  • Vitesse max. : 25 001 x g (16 220 tr/min)
  • Le rotor haute capacité de 48 positions augmente de façon significative la productivité pour vous faire gagner un temps précieux
  • Fermeture en douceur d’un seul doigt pour une utilisation ergonomique
  • Plage de températures de De -11°C à 40°C
  • Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide de la centrifugeuse, par exemple de ∼ 23°C à 4°C en 11 minutes seulement
  • L’ECO shut-off peut être programmé pour s’activer au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures de non-utilisation afin de réaliser des économies d’énergie maximales et de préserver le compresseur
  • Évacuation des condensats intégrée pour éviter l’accumulation d’eau
  • Identification automatique du rotor et détection de balourd pour une sécurité de fonctionnement maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Vitesse max. 16,220 rpm
FCR max. 25,001 x g
Affichage Grand écran LCD lumineux
Hauteur (impériale) extérieure 10 in
Hauteur (métrique) extérieure 25.4 cm
Niveau sonore < 55 dBA with rotor FA-45-48-11
Minuteur 5 sec. to 9:59 hr.
Largeur (impériale) extérieure 12,6 in
Largeur (métrique) extérieure 31.9 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type Microcentrifugeuse
Comprend Avec rotor FA-45-30-11
Fonctions de sécurité Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz (UE)
Modèle Centrifugeuse 5427 R, boutons rotatifs
Puissance 495 W
Réfrigéré oui
Tension 230 V