Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425/5425 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
- Couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
- Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
- Programme de rotor étendu (par ex. rotor de 5,0 ml, rotor à godets oscillants pour barrettes PCR)
- Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
- Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
- Capacité max. du rotor : récipients de 10 x 5,0 ml
- Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
Spécification
Spécification
| Capacité | 10 x 5,0 ml |
| Vitesse max. | 15 060 tr/min |
| FCR max. | 21 300 x g |
| Affichage | Grand LCD lumineux |
| Niveau sonore | Moyenne de 45 dB(A) au cours des 12 premières minutes et <51 dB(A) ensuite avec rotor FA-24x2 |
| Minuteur | 10 s à 9 h 59 min, avec fonction d’analyse continue |
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Type | Microcentrifugeuse |
| Ventilée | Oui |
| Alimentation électrique | 230 V/50 à 60 Hz (UE) |
| Afficher plus |
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.