Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425/5425 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
- Couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
- Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
- Programme de rotor étendu (par ex. rotor de 5,0 ml, rotor à godets oscillants pour barrettes PCR)
- Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
- Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
- Capacité max. du rotor : récipients de 10 x 5,0 ml
- Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
Specifications
Specifications
| Capacité | 24 x 1.5/2mL |
| Vitesse max. | 15,000rpm |
| FCR max. | 21 300 × g |
| Affichage | Grand écran LCD lumineux |
| Hauteur (impériale) extérieure | 9,5 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 24 cm |
| Niveau sonore | moyenne de 45 dB(A) les 12 premières minutes et < 51 dB(A) après avec le rotor FA-24x2 |
| Minuteur | 10 s à 9 h 59, avec fonction de marche continue |
| Largeur (impériale) extérieure | 9,5 in |
| Largeur (métrique) extérieure | 24 cm |
| Show More |
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.