Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15841645 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
230 V/50–60 Hz (R.-U.)
Modèle:
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5425, clavier
Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5425 R, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5425 R, clavier
Réfrigéré:
non
oui
Rotor inclus:
FA-24x2
No
Oui
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15841645
Marque: Eppendorf™ 5405000468
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les dernières microcentrifugeuses 24 places d’Eppendorf, Centrifuge 5425 et 5425 R, ont un fonctionnement ergonomique et une large gamme de rotors avec une vitesse maximum de 21 300 x g.
Pour le traitement dʼéchantillons sensibles à la température, la centrifugeuse réfrigérée 5425 R offre un contrôle précis de la température grâce à son système de refroidissement avancé.
  • Couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
  • Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
  • Programme de rotor étendu (par ex. rotor de 5,0 ml, rotor à godets oscillants pour barrettes PCR)
  • Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Capacité max. du rotor : récipients de 10 x 5,0 ml
  • Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1.5/2mL
Vitesse max. 15,000rpm
FCR max. 21 300 × g
Affichage Grand écran LCD lumineux
Hauteur (impériale) extérieure 9,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 24 cm
Niveau sonore moyenne de 45 dB(A) les 12 premières minutes et < 51 dB(A) après avec le rotor FA-24x2
Minuteur 10 s à 9 h 59, avec fonction de marche continue
Largeur (impériale) extérieure 9,5 in
Largeur (métrique) extérieure 24 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type Microcentrifugeuses
Comprend Avec rotor FA-24x2
Fonctions de sécurité Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
Ventilée Oui
Alimentation électrique 230 V/50–60 Hz (R.-U.)
Type de contrôleur Panneau de commande à bouton rotatif pour des changements rapides de paramètres
Profondeur (métrique) 39cm
Modèle Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs
Puissance 280 W
Rotor inclus Oui
Réfrigéré non
Durée de fonctionnement 10 s à 9 h 59 min
Étalons EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, CEI 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-020, 47 CFR FCC Partie 15 (voir le manuel pour plus de détails)
Poids net 15.6kg
Fréquence 50 to 60Hz
Tension 230 V
Rotor FA-24x2
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.