Learn More
Kartell™ Centrifichem™, Technicon™ Beckman™ Cupules d’échantillons en polystyrène
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 mL
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Gamme de cupules pour analyseur automatique en polystyrène transparent avec bases coniques
- Fonctionnement autonome
- Homologation CE-IVD
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 000/sachet. |
| Capacité (métrique) | 0,5 mL |
| Couleur | Clear |
| Type de produit | Coque |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Pour analyseurs Centrifichem™, Technicon™ et Beckman™ |
| Hauteur (métrique) | 24,5 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto