Learn More
Kartell™ Centrifichem™, Technicon™ Beckman™ Cupules d’échantillons en polystyrène
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 mL
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Gamme de cupules pour analyseur automatique en polystyrène transparent avec bases coniques
- Fonctionnement autonome
- Homologation CE-IVD
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Modèle Hitachi™ : 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40 |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs Centrifichem™, Technicon™ et Beckman™ |
| Hauteur (métrique) | 38 mm |