Learn More
OHAUS™ Balances Cent-O-Gram™ et Dial-O-Gram™
Code produit. p-2365556 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Étalonnage:
1 x 0,01 g (faisceau avant), 10 x 1 (deuxième faisceau), 100
Profondeur (impériale) du bac:
0,27 in
Profondeur (métrique) du bac:
0,7 cm
Modèle:
311-00
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10478861
Marque: OHAUS™ 80000010
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assurent une précision au centigramme près et encouragent les étudiants à être précis. Les balances OHAUS Cent-O-Gram et Dial-O-Gram sont dotées d’une base à trois points, d’un concept de roulement flottant spécial et d’une structure de fléau qui rend les réglages de niveau inutiles.
  • Mise à zéro rapide à l’aide d’un bouton de réglage du zéro situé à l’extrémité du fléau
  • Plateau pour densité relative intégré et encastré au socle de la balance
  • Les plateaux de pesée et les couvercles à roulements en acier inoxydable empêchent la rouille et la corrosion
  • Les bords des couteaux de précision et roulements en agate à alignement automatique fournissent une sensibilité et une reproductibilité maximales
  • Les fléaux à encoches permettent un positionnement précis des poids
  • L’amortissement magnétique ralentit les oscillations
Informations sur la commande
Le modèle Dial-O-Gram (S40027) remplace les deux fléaux avant par un cadran Vernier pour des résultats de lecture plus rapides.
Garantie
Cinq ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 3,5 in
Diamètre (métrique) du bac externe 9 cm
Profondeur (impériale) 7 po
Étalonnage 1 x 0,01 g (faisceau avant), 10 x 1 (deuxième faisceau), 100
Profondeur (impériale) du bac 0,27 in
Profondeur (métrique) 17,78 cm
Profondeur (métrique) du bac 0,7 cm
Hauteur (impériale) 9 po
Hauteur (métrique) 22,86 cm
Modèle 311-00
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,56 cm
Garantie 5 ans
Capacité 0,6 lb, 300 g
Type d’affichage Analog
Type Balance Cent-O-Gram™