Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human NK Cell Expansion Kit
For the expansion of human CD3-CD56+ NK Cells from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Marque: R&D Systems™ CDK015
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
Human Killer Cell Base Media 2, NK Cell Expander 1, NK Cell Expander 2, Cell Expander 3, NK Cell Expander 4, NK Cell Expander 5, Reconstitution Buffer 1, Reconstitution Buffer 2, 20X Wash Buffer |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only. Not for use in Humans.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu