Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée, contrôle de l’oxygène, surveillance de l’eau et l’humidité
L’incubateur à CO2 CellXpert C170i garantit des conditions fiables de croissance (rétablissement rapide, température uniforme, structure sans ventilateur) afin d’améliorer la reproductibilité des résultats. Quant à sa structure sans ventilateur, elle facilite le nettoyage.
Marque: Eppendorf™ 6731001351
16028.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conditionnement de surveillance de l’eau et de l’humidité
- Contrôle de l’oxygène
- Porte intérieure avec 4 segments
- 180° HTD (standard avec C170i)
Spécification
170 l | |
Capteur IR | |
EU | |
Interface tactile VisioNize™ | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
Oui | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
Poignée gauche | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |