Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée, surveillance de l’eau et l’humidité
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
Marque: Eppendorf™ 6731000321
12038.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conditionnement de surveillance de l’eau et de l’humidité
- Interface utilisateur avancée et ports USB avant
- conception sans ventilateur, système de rack intelligent et concept d’isolation innovant
- nouveau concept de verrouillage de porte magnétique pour les portes extérieures et intérieures
- chambre transparente, démontage facile
- Désinfection à haute température 180°C (HTD) avec protocole, pas de filtre HEPA interne
- Tâches et alarmes personnalisables
- Système de gestion de bâtiment standard et laboratoire connecté VisioNize
- Protection contre les vibrations et turbulences
Spécification
170 l | |
Capteur IR | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
Poignée gauche | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |
Acier inoxydable | |
EU | |
Interface tactile VisioNize™ | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |