Learn More
Scotch-Brite™ Éponge en cellulose 799
Click to view available options
Couleur:
Rose, blanc
Conditionnement:
240 pièces
Description
- Éponge en cellulose avec molleton en fibre pour nettoyer les surfaces sensibles
- Durabilité due à la propagation de particules abrasives sur l’ensemble du tampon
- Peut résister aux agents de nettoyage courants
- Éponge double fonctionnement et toile à récurer
- Ne rouille pas et est résilient
Spécification
Spécification
| Type de produit | Éponges |
| Couleur | Rose, blanc |
| Dimensions (L x l) | 131 x 88 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des surfaces délicates |
| Longueur (métrique) | 131 mm |
| Matériau | Cellulose |
| Modèle | Double fonctionnement |
| Largeur (métrique) | 88 mm |