Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes de précision KIMTECH™ Science
GREENER_CHOICE
Essuyeurs chimiquement inertes à faible peluchage et haute absorption pour tâches et instruments délicats dans une grande variété d’applications. Les essuyeurs blancs antistatiques à 1 pli sont conditionnés dans une boîte distributrice Pop-Up™ pratique.
Marque:  Kimberly-Clark™ 7552
Code produit. 10623111
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Faites pour les équipements délicats, les surfaces, les optiques et les matériaux, nos lingettes blanches à faible peluchage et à haute absorbance couvrent tous vos besoins
  • Lingettes blanches légères fabriquées à partir de 100 % de fibres pures
  • Fournies dans une boîte pop-up hygiénique et conviviale
  • Absorbance à faible peluchage pour les applications et surfaces délicates
  • Convient pour une utilisation dans des environnements de classe ISO 4 ou plus
  • Convient aux applications dans les domaines des soins de santé, de la fabrication, de l’optique et de l’électronique
  • Chimiquement inerte et antistatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Critical Task Wipe
20,8 cm
11,2 cm
Blanc
Nettoyage léger de précision de la verrerie délicate, des instruments et des surfaces/pièces
Non stérile
8.2 in.
4.4 in.
Cellulose
20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.)
1 pli
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Lingettes de précision KIMTECH™ Science > Épaisseur : 1 épaisseur ; Longueur (métrique) : 20,8 cm ; largeur (métrique) : 11,2 cm