Learn More
Cellulose microcristalline, granulométrie moyenne 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
71.46€ - 698.48€
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Numéro MDL MFCD00081512
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10065563
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
387242500
250 g Bouteille en plastique
71.46€
250g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10166663
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
387240010
1 kg Bouteille en plastique
185.93€
1kg
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11926991
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
387240050
5 kg Récipient en plastique
698.48€
5kg
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
Spécification
Identifiants chimiques
9004-34-6
MFCD00081512
Spécification
Cellulose microcrystalline
5 to 7
Poudre cristalline micro fine
MFCD00081512
Authentique
250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Blanc
9004-34-6
(C12H20O10)n
Solubility in water: insoluble.
1.5% max.
0.05% max.