Learn More
Fisherbrand™ Membranes en cellulose
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Point à bulle:
3.1bar
4 bar
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Filtration stérile de solutions aqueuses (milieux nutritifs, sérums, tampons)
- Stérilisation de la filtration des protéines et des enzymes
- Assure des débits élevés
- Réduit les changements de filtre lors du filtrage des solutions protéiques
- A des études de liaison des récepteurs
- Caractéristiques à liaison faible
- Conçu en membranes hydrophiles
- La structure de porosité uniforme permet des débits homogènes
- Présentant résistance et stabilité des dimensions (130 psi) et résistant à 135°C
Specifications
Specifications
| Point à bulle | 3.1bar |
| Couleur | blanc |
| Type de filtre | Microfiltration |
| Matériau | Acétate de cellulose |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Débit | 40 ml/min/cm2 |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation de la filtration des solutions aqueuses (milieux nutritifs, tampons et sérums), stérilisation de la filtration des protéines et des enzymes, études de liaison des récepteurs |
| Débit de gaz | 25 L/min./cm2 |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction