Learn More
Fisherbrand™ Membranes en cellulose
Code produit. 11705315 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Point à bulle:
3.1bar
4 bar
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11705315
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à la clarification et à la stérilisation de la filtration des liquides biologiques. Les filtres à membrane en cellulose Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose pure modifié pour offrir aux chercheurs les filtres de liaison les plus bas disponibles.
  • Filtration stérile de solutions aqueuses (milieux nutritifs, sérums, tampons)
  • Stérilisation de la filtration des protéines et des enzymes
  • Assure des débits élevés
  • Réduit les changements de filtre lors du filtrage des solutions protéiques
  • A des études de liaison des récepteurs
  • Caractéristiques à liaison faible
  • Conçu en membranes hydrophiles
  • La structure de porosité uniforme permet des débits homogènes
  • Présentant résistance et stabilité des dimensions (130 psi) et résistant à 135°C
Spécification
Point à bulle 4 bar
Couleur blanc
Type de filtre Microfiltration
Matériau Acétate de cellulose
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Débit 18,5 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Stérilisation de la filtration des solutions aqueuses (milieux nutritifs, tampons et sérums), stérilisation de la filtration des protéines et des enzymes, études de liaison des récepteurs
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (métrique) 47 mm