Learn More
Sartorius Cartouches d’extraction en cellulose
Code produit. p-200074107 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Longueur (métrique):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Épaisseur de paroi:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 30052893
Marque: Sartorius FT1201019090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
  • Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 19 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1,3 mm
Qualité C300
Longueur (métrique) 90 mm
Type de produit Cartouches d’extraction