Learn More
Biodesign™ Rouleau de tubulure de dialyse en cellulose
Click to view available options
MWCO:
14 kd
3,5 kDa
8 kd
Capacité (métrique):
0,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Adapté à tous les types de dialyse en laboratoire, notamment la désalinisation, la séparation de composés et les études de liaison.
- Tubulure de dialyse sans soudure, fine et transparente en cellulose ultra pure
- Il vous suffit de l’humidifier dans de l’eau distillée et de l’utiliser
- Disponible en rouleaux de 30,5 m
- Spécialement purifiée pour la recherche en sciences de la vie
- Fournie dans un conteneur étanche à l’humidité et à l’air pour optimiser sa durée de conservation
- Disponible dans des seuils de poids moléculaire de 14000 Da, 8000 Da et 3500 Da
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rouleau de tubulure pour dialyse |
| MWCO | 14 kd |
| Matériau | Cellulose |
| Diamètre (métrique) | 15,5 mm |
| Longueur (métrique) | 30,5 m |
| Capacité (métrique) | 1,91 ml/cm |
| Couleur | Transparent |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Réservé à la recherche en sciences de la vie |