Learn More
Butyrate d’acétate de cellulose, teneur en butyryle 35-39 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10127370
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose acetate butyrate
Couleur Blanc
Note relative au nom Butyryl Content 35-39%
CAS 9004-36-8
Forme physique Poudre cristalline
Point de fusion 127.0°C to 240.0°C
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids 70000 (Mn)
Formule moléculaire (C12H14O10)n
Numéro MDL MFCD00081513
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.475
Viscosité 17 to 28 (sec.)