Learn More
Greiner Bio-One Plaques multipuits à 6 puits pour culture cellulaire en PS CELLSTAR
Click to view available options
Surface de culture:
9,6 cm2
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables, apyrogène
- Non cytotoxiques
- Haute clarté et faible autofluorescence
- Le couvercle permet l’échange de gaz avec l’évaporation la plus faible possible
- Couvercles à position unique pour empêcher la contamination croisée
- Codage alphanumérique des puits Compatible avec les systèmes automatisés
- Emballage à ouverture facile
- Convient à tous les instruments courants et à l’automatisation
- Surface de croissance par puits : 9,6 cm²
- Volume utile par puits : 2 ml - 5 ml
- Surface traitée pour la culture tissulaire
- Stérile
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | DIN ISO 9001 |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 16 ml |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 9,6 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction