Learn More
Greiner Bio-One Flacon de culture cellulaire traité pour culture tissulaire à profil haut CELLSTAR™
Click to view available options
Traitement de surface:
Non traitée
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Conditionnement:
40 pièces
Description
- La conception des flacons permet un accès efficace à la pelouse cellulaire avec des grattoirs de cellules et un accès optimal avec des pipettes
- Graduation sur le côté
- Le col du flacon à profil haut réduit le risque de mouillage à l’intérieur du bouchon avec le milieu et offre ainsi une protection supplémentaire contre la contamination
- Bouchon à vis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 650 ml |
| Matériau | Verre |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 40 |
| Nb par paquet | 4 |
| Type de produit | Standard Suspension Culture Flask |
| Revêtement de surface | Nunclon Sphera |
| Afficher plus |