Learn More
Greiner Bio-One Microplaques multipuits pour culture cellulaire CELLSTAR
GREENER_CHOICE
Code produit. 15384513
Click to view available options
Surface de culture:
1 cm2
1,9 cm2
3.9 cm2
Nombre de puits:
12
24
48
Volume (métrique) de travail:
0,5 à 1 ml
0,5 à 1,5 ml
2 à 4 ml
Nbre par carton:
100
120
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
5 pièces
Code produit. 15384513
Marque: Greiner Bio-One 662165
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
  • Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface (TS) physique
  • Haute transparence
  • Faible autofluorescence
  • Les couvercles d’anneaux de condensation permettent un échange gazeux optimal
  • Les couvercles à position unique empêchent la contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique.
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 1,5 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 1,9 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Cheminée
Stérilité Stérile
Traitement de surface CellStar
Type Plaque multi-puits
Volume (métrique) de travail 0,5 à 1,5 ml
Nombre de puits 24
Exempt de DNase Oui
Comprend Couvercle
Nbre par carton 120
Nb par paquet 5
Quantité 5/Pk., 120/Cs.
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) De -20°C à +60°C
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 19 mm
Longueur (métrique) 128 mm
Largeur (métrique) 85 mm
Hauteur (métrique) 19 mm