Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire CELLSTAR
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 à 380 ml
550 ml
650 ml
Surface de culture:
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon à vis filtrant blanc
Solide
Comprend:
Graduations imprimées et gravées
Pore en PTFE de 0,22 μm
Sans tube plongeur
Surface de croissance et connecteurs aseptiques
Tube plongeur 1/8 in, graduations moulées, déconnexion luer lock mâle
Tube plongeur à dia. int. de 0,125 in, évent de 0,2 μm, Luer-Lock mâle
missing translation for 'unitSize'
120 pièces
200 pièces
40 pièces
50 pièces
Description
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
- Le col du flacon à profil haut réduit le risque de mouillage à l’intérieur du bouchon avec le milieu ; offre une protection supplémentaire contre la contamination
- À col incliné
- Traitement de surface TC
- Graduation sur le côté
- Empilable
- Grille de mesure
- Bouchon à vis rouge standard
- Emballage stérile et intuitif
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables, apyrogène
- Non cytotoxique
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre |
| Comprend | Pore en PTFE de 0,22 μm |
| Type de goulot | Cannelé |
| Revêtement de surface | Protéine de collagène de type I |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Solide |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction