Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 96 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Click to view available options
Conditionnement:
1/boîte ; 100/carton
10/boîte ; 160/carton
5/Sachet, 100/Carton
Conditionnement:
100 pièces
160 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Compatible avec les systèmes automatisés
- Codage alphanumérique des puits
- Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
- Empilable
- Emballage individuel
Spécification
Spécification
| BreakApart | Non |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Surface de culture | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 1/boîte ; 100/carton |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |