Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 96 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Couleur :noir, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Greiner Bio-One 655087
Description
- Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
- Contenu non cytotoxique
- Codage alphanumérique des puits
- Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
- Empilable
- Numérotation consécutive des lots
- Encombrement uniforme ; Conforme (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
- Le risque de contamination provenant des échantillons transportés est réduit au minimum
- Le fond µClear™ étend la capacité de détection jusqu’à 340 nm
- Profil de puits : Puits cheminée avec fond en F (fond plat)
- Surface de croissance par puits : 34 mm²
- Volume utile par puits : 25 µl + 340 µl
- Stérile
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PS | |
Stérile | |
Plat | |
Transparent |
Sans couvercle | |
Noir, Fond transparent | |
96 | |
Culture cellulaire | |
40/boîte | |
Cheminée |