Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 Cell Line
Ligne cellulaire CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1
Marque: Invitrogen™ K1491
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les neurotrophines (NGF, BDNF, NT-3 et NT-4) et leurs récepteurs transmembranaires (TrkA, TrkB, TrkC et P75NTR) jouent un rôle important dans la régulation de la prolifération, de la différenciation, de la survie et de la mort des cellules neuronales et non neuronales. La signalisation des neurotrophines permet également de médier des activités neuronales de plus haut ordre, telles que l’apprentissage, la mémoire et le comportement. Des altérations des niveaux de neurotrophine et de leurs récepteurs ont été impliquées dans des troubles neurodégénératifs, comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Huntington, ainsi que dans des troubles mentaux. Les neurotrophines propagent leur signal en activant plusieurs voies de signalisation (p. ex. MAPK, PI3K, PKC).Le BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) et son récepteur TrkB (également connu sous le nom de NTRK2) jouent un rôle fondamental dans la régulation du développement neural, de la survie, de l’activité synaptique et de la plasticité. Le TrkB est également une cible anticancéreuse potentielle, car la signalisation altérée par le TrkB favorise la formation de tumeurs, la survie et la métastase de divers cancers (notamment les neuroblastomes, les myélomes multiples et les adénocarcinomes canalaires pancréatiques). De plus, des preuves croissantes indiquent que le BDNF et son récepteur influencent l’apport alimentaire et le contrôle du poids corporel.
Les cellules CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 contiennent un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse NFAT qui a été intégré de façon stable dans les cellules CHO-K1 ainsi que dans les cellules TrkB. Les cellules CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 expriment la bêta-lactamase lors d’une stimulation avec un facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF). Cette lignée cellulaire est une population clonale isolée par cytométrie en flux et a été testée pour des performances robustes en évaluant une variété de paramètres de dosage.
Spécification
Les cellules CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace carbonique. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. | |
TRKB, PKC et voie calcique | |
Lignée cellulaire TrkB-NFAT-bla CHO-K1 |
Gène rapporteur de la bêta-lactamase basé sur des cellules | |
1 vial | |
CellSensor™ |