Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ SIE-bla ME-180 Cell Line
Code produit. 10584424
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10584424
Marque: Thermo Scientific™ K1648
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The CellSensor&tarde; SIE-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the Sis-Inducible Element (SIE) stably integrated into ME-180 cells.
The CellSensor&tarde; SIE-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the Sis-Inducible Element (SIE) stably integrated into ME-180 cells. To construct this cell line, the SIE-bla construct was transduced into ME-180 cells by lentivirus. Flow cytometry was used to isolate cells responsive to Interleukin-6 (IL-6). This cell line is validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading time, as well as Z' and EC50 concentrations of IL-6. The CellSensor™ SIE-bla ME-180 cell line is responsive to IL-6, OSM and IFNγ and can be used to probe the JAK/STAT signaling pathway. This cell line can be adapted for high-throughput screening of agonist or antagonist compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
À utiliser avec (application) Voie de signalisation
Gamme de produits CellSensor
Quantité 1 flacon
Entrée cible Voie STAT1, STAT3, JAK/STAT (IFN gamma, IL-6/OSM), JAK2, JAK1
Type Division cellulaire
System Type CellSensor™
Druggable Target Voie de signalisation