Learn More
Thermo Scientific™ Lignée cellulaire ISRE-bla Jurkat CellSensor™
Description
The CellSensor™ ISRE-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the interferon-stimulated response element (ISRE) stably integrated into Jurkat cells. To construct this cell line, the ISRE-bla construct was transduced into Jurkat cells by lentivirus. Flow cytometry was used to isolate cells responsive to IFNα. This cell line was validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading time, as well as ' and EC50 concentrations of IFNα. The CellSensor™ ISRE-bla Jurkat cell line is responsive to Interferon alpha (IFN-alpha) and Interferon beta and can be used to probe the type I interferon-induced JAK-STAT signaling pathways. This cell line can be adapted for high-throughput screening of agonist or antagonist compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. ISRE-bla Jurkat cells were treated with agonist IFN-alpha; over the indicated concentration range in a 384-well format. Cells were incubated for 5 hours with agonist and 0.5% DMSO and then combined with LiveBLAzer™-FRET B/G Substrate (CCF4-AM) for 2 hours. Fluorescence emission values at 460 nm and 530 nm were obtained using a standard fluorescence plate reader, and the 460/530 ratios were plotted against the concentration of the agonist. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| Description | Lignée cellulaire CellSensor™ ISRE-bla Jurkat,1 Vial, ∽5,000,000 cellules/flacon à 5,000,000 cellules/ml Quantité de cellules, lignée cellulaire ISRE-bla Jurkat, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutique CellSensor™, propriétés de croissance par suspension, conservation d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation des cibles et des prototypes, biologie des voies, analyses cellulaires des voies, cellsensor™, essais cellulaires des voies cellulaires |
| Comprend | Le gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse stimulée par l’interféron (ISRE) est intégré de façon stable aux cellules Jurkat |
| Gamme de produits | CellSensor |
| Quantité | 1 flacon |
| Type d’échantillon | ISRE-bla Jurkat |
| Afficher plus |