Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE-bla HEK293T Cell Line
Description
Interferon cell signaling is a critical pathway involved in viral defense and autoimmune disease. The CellSensor™ ISRE-bla HEK 293T cell line is responsive to interferon alpha and can be used to probe the JAK/STAT signaling pathway. The CellSensor™ ISRE-bla HEK 293T cell line contains the β-lactamase reporter gene under the control of the interferon stimulated response element (ISRE). This cell line was engineered by transduction of the ISRE-bla construct into HEK 293T cells by lentivirus. Flow cytometry was then used to isolate a pool of clones responsive to interferon alpha a stimulation. A dose response curve for this assay against interferon alpha is available in the validation packet. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| À utiliser avec (application) | Cytokines, voie de signalisation |
| Gamme de produits | CellSensor |
| Quantité | 1 flacon |
| Entrée cible | Voie JAK/STAT (Type I IFN), TYK2, JAK1 |
| Type | Division cellulaire |
| System Type | CellSensor™ |
| Druggable Target | Voie de signalisation |