Learn More
Thermo Scientific™ Lignée cellulaire CellSensor™ CRE-bla Jurkat
Code produit. 10703684
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10703684
Marque: Thermo Scientific™ K1635
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The CRE-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into Jurkat cells.
The CRE-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into Jurkat cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest or to detect changes in intracellular cAMP levels. CRE-bla Jurkat cells have been shown to be responsive to forskolin stimulation. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
Description Ligne cellulaire CellSensor™ CRE-bla Jurkat, 1 flacon, ∽ 50,000,000 cellules/flacon à 50,000,000 cellules/ml, ligne cellulaire CRE-bla Jurkat, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutique CellSensor™, propriétés de croissance en suspension, stockage à l’azote liquide
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation des cibles et des prototypes, biologie des voies, analyses cellulaires des voies, cellsensor™, essais cellulaires des voies cellulaires
Comprend Gène rapporteur de la beta-lactamase sous contrôle d’un élément de réponse cAMP (CRE) intégré de façon stable dans les cellules Jurkat.
Gamme de produits CellSensor
Quantité 1 flacon
Type d’échantillon CRE-bla Jurkat
Entrée cible Voie PKA, cAMP, cAMP/PKA
Type Lignée cellulaire CRE-bla Jurkat CellSensor™
System Type CellSensor™
Druggable Target Voie de signalisation