Learn More
Thermo Scientific™ Lignée cellulaire CellSensor™ c-Fos-bla ME-180
Description
The CellSensor™ c-fos-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the c-fos response element stably integrated into ME-180 cells. To construct this cell line, the c-fos-bla construct was transduced into ME-180 cells by lentivirus. Flow cytometry was used to isolate cells responsive to epidermal growth factor (EGF). This cell line is validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading time, as well as Z' and EC50 concentrations for EGF. The CellSensor™ c-fos-bla ME-180 cell line is responsive to EGF, HGF, IL-6, OSM, TNFα, IL-1-alpha; and PMA/Thaps, and can be used to probe the JNK/P38/MAPK and JAK/STAT signaling pathways. This cell line can be adapted for high-throughput screening of agonist or antagonist compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| Description | Lignée cellulaire c-Fos-bla ME-180 CellSensor™, 1 flacon, ∽2,000,000 cellules/flacon à 2,000,000 cellules/ml Quantité de cellules, lignée cellulaire c-Fos-bla ME-180, méthode de détection fluorescente, cible thérapeutique CellSensor™, propriété de croissance et d’adhérence, conservation d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation des cibles et des prototypes, biologie des voies, analyses cellulaires des voies, cellsensor™, essais cellulaires des voies cellulaires |
| Comprend | Gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse c-Fos intégré de façon stable dans les cellules ME-180 |
| Gamme de produits | CellSensor |
| Quantité | 1 flacon |
| Type d’échantillon | c-Fos-bla ME-180 |
| Afficher plus |