Learn More
Thermo Scientific™ Lignée cellulaire CellSensor™ AP-1-bla HEK293T
Description
The CellSensor™ AP-1-bla HEK 293T Cell Line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the AP-1 response element stably integrated into HEK 293T cells. The cell line was created through sorting by FACS of cells responsive to stimulation of the AP-1 pathway with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA). The cell line was validated for DMSO tolerance, incubation time with stimulant, and substrate loading conditions. The AP-1-bla HEK 293T cell line responds to agonist treatment as expected from literature and can be adapted for high throughput screening for agonists or antagonists of the AP-1 pathway with compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| Description | Lignée cellulaire CellSensor™ AP-1-bla HEK293T, 1 flacon, ∽2,000,000 cellules/flacon à 2,000,000 cellules/ml Quantité de cellules, lignée cellulaire AP-1-bla HEK293T, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutique CellSensor™, propriétés de croissance par voie d’adhérence, conservation d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation des cibles et des prototypes, biologie des voies, analyses cellulaires des voies, cellsensor™, essais cellulaires des voies cellulaires |
| Comprend | Gène rapporteur de la bêta-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse AP-1 intégré de façon stable dans les cellules HEK 293T |
| Gamme de produits | CellSensor |
| Quantité | 1 flacon |
| Type d’échantillon | AP-1-bla HEK293T |
| Afficher plus |