Learn More
Green Elephant CellScrew™ Cell Culture System
This is a single-use cell culture system for adherent cells. It combines a compact design with a huge growth area and is made from plant derived polylactic acid (PLA). This system allows for the reduction of labor time and process material as well as carbon footprint.
516.00€ - 737.00€
Spécification
Matériau PLA
Autoclavable Not Autoclavable
Jetable Single-use
Stérilité Sterile
Forme du fond Round
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Volume (métrique) de travail Surface de culture Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Volume (métrique) de travail Surface de culture Prix Quantité et disponibilité  
17853095
Afficher les documents Détails de la promotion
Green Elephant
GEB-CS-10K
2193 mL 450 to 1,300 mL 10,313 cm2
737.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17863095
Afficher les documents Détails de la promotion
Green Elephant
GEB-CS-6K
1360 mL 250 to 800 mL 6066 cm2
516.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-08-2024
Description
  • Cultivate adherent cells like HEK-293 or MSCs on a large scale
  • Reduce manual labor and processed material due to its compact design
  • Increase cell expansion capacity due to its large growth surface area
  • Increase process robustness due to constant low shear mixing and good oxygen supply
  • Reduce your carbon footprint with a cell culture system made from the plant derived polymer polylactic acid (PLA)
  • Sterile; ready-to-use
Spécification
Spécification
PLA
Single-use
Round
TC-treated
Not Autoclavable
Sterile
Membrane Screw Cap