Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Bulk Fast Advanced RT Reagents
Click to view available options
Quantité:
2500 reactions
Conditionnement:
2500 réactions
Description
Includes
Mélange enzymatique de RT Fast Advanced Cells-to-Ct 20X et tampon 2X RT
Les réactifs Invitrogen Fast Advanced Cells-to-CT Bulk RT sont disponibles séparément, de grandes quantités en réactifs sont utilisés pour la transcription inverse (RT) dans le kit TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT et dans le kit SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT (mélanges enzymatiques 20X RT et tampons 20X RT).
Spécification
Spécification
| Concentration | 20X |
| Contenu et stockage | • Mélange enzymatique de RT Fast Advanced 20X de 6,8 ml • 68 ml de tampon RT Fast Advanced 2X Conserver entre -5° et -30°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Gamme de produits | Cells-to-CT |
| Type de produit | Réactif Rt Fast Advanced en vrac |
| Quantité | 2500 reactions |
| Afficher plus |