Learn More
Cellpath Black Diamond™ Disposable Pathology Knives
Well proven, safe alternative to re-sharpening autopsy knives. CellPath Black Diamond™ Disposable Pathology Knives come in a range of five sizes which have high quality Sheffield Stainless Steel double honed blade and molded handle with finger guard.
82.03€ - 115.59€
Spécification
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
---|---|
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30226221
|
Cellpath
CAA-0401-01A |
Cartilage Knife | 10.16 cm | 4 in. |
82.03€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30226222
|
Cellpath
CAA-0601-01A |
Trimming Knife | 15.24 cm | 6 in. |
93.27€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
30226226
|
Cellpath
CAA-9901-01A |
Set of Assorted Knives | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm | 4 in., 6 in., 8 in., 10 in., 12 in. |
115.59€
10 kits |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Features Sheffield Stainless Steel double-honed blades
- Molded handle with finger guard for added safety
- Complete disposal of knife and handle eliminates problems of replacement blade fit and ensures contamination-free environment
- Available in five different types and lengths (cartilage, trimming, macro, lung and brain knives) to enable pathologist to easily select optimum size of knife for any purpose
- Supplied in packs of 10 or an assorted pack containing two knives of each type and length
Spécification
Acier inoxydable | |
Single-use |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cellpath Black Diamond™ Disposable Pathology Knives