Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en polystyrène CELLMASTER™ - Forme courte
Click to view available options
Nbre par carton:
24
Quantité:
24
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Clarté optique
- Adhésion de cellules par
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Surface du flacon | Lisse |
Capacité (métrique) | 2550 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 4.8 in |
À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
Matériau | Polystyrène |
Nbre par carton | 24 |
Quantité | 24 |
Stérilité | Stérile |
Surface de croissance cellulaire | 850 cm2 |