Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en PS avec surface rainurée CELLMASTER™ - Forme basse
Code produit. 10070342
Click to view available options
Nb par paquet:
24
Nbre par carton:
24
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 10070342
Marque: Greiner Bio-One 681065
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs en PS avec surface rainurée Greiner Bio-One CELLMASTER™ de forme basse apportent stabilité et transparence et sont dotés d’un bouchon de sécurité.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface du flacon Rainurée
Capacité (métrique) 2550 ml
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 4,8 in
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 24
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 1700 cm2
Certifiés Tests de produits finaux de classe IV USP
Format Forme courte
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Hauteur (métrique) 271 mm
Type de produit Flacon, rotatif
Hauteur (impériale) 10,6 in
Diamètre (métrique) 122 mm
Type de bouchon Bouchon à vis standard