Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs 2,5X en polystyrène CELLMASTER - Forme courte Code produit.: 10456342
Greiner Bio-One Flacons rotatifs 2,5X en polystyrène CELLMASTER - Forme courte
Code produit. 10456342
24, 24
Click to view available options
Nb par paquet:
24
Nbre par carton:
24
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10456342
Marque: Greiner Bio-One 681075
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs 2,5X en polystyrène Greiner Bio-One CELLMASTER - forme courte favorisennt l’adhérence cellulaire grâce à un traitement de surface physique.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Surface du flacon Manche rainuré
Capacité (métrique) 2 100 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,8 in
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Matériau PS
Nbre par carton 24
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 2 125 cm2
Certifiés Tests de produits finaux de classe IV USP
Format Forme courte
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Hauteur (métrique) 271 mm
Type de produit Flacon rotatif
Diamètre (métrique) 122 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Greiner Bio-One Flacons rotatifs 2,5X en polystyrène CELLMASTER - Forme courte >