Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en polyéthylène téréphtalate (PET) CELLMASTER - Forme courte
Code produit. 10680742
Click to view available options
Diamètre (métrique):
116 mm
Nbre par carton:
1
30
Conditionnement:
18 pièces
30 pièces
Code produit. 10680742
Marque: Greiner Bio-One 680170
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs en polyéthylène téréphtalate (PET) Greiner Bio-One CELLMASTER de forme basse sont adaptés à de nombreuses lignées de cellules adhérentes ; en outre, ils sont stables et perméables au gaz.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 277 x 116 x 51mm
Matériau PET
Nbre par carton 30
Nb par paquet 30
Plage de températures (métrique) Flacon :-60°C à +60°C Bouchon à vis :-50°C à +100°C
Surface de croissance cellulaire 850 cm2
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité Exempts de DNase / RNase, d’ADN humain et de pyrogènes détectables, contenus non cytotoxiques.
Graduated Oui
Diamètre (métrique) 116 mm
Autoclavable Non autoclavable