Learn More
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR High Content Analysis Platform
Description
La plateforme HCA CellInsight CX7 LZR offre un moyen puissant et intégré de développer et d’automatiser des dosages à contenu élevé grâce à une combinaison d’imagerie de fluorescence de fond clair à 5 couleurs et de 7 couleurs en mode confocal ou large champ. Grâce à l’éclairage laser, la plateforme HCA Cell Insight LZR permet aux chercheurs d’obtenir une image plus rapide en mode large et confocal.
Caractéristiques :
- Imagerie par fluorescence à 7 canaux avec éclairage laser
- Imagerie de champ lumineux à 5 canaux
- Imagerie confocale à 7 canaux
- Logiciel et mise au point du laser pour des temps de balayage constants
- Configuré pour accepter les modules en option pour une manipulation entièrement automatisée des plaques et un contrôle environnemental intégré des cellules vivantes
Capacités :
- Prend en charge des centaines de types de dosages grâce à des logiciels et outils matériels flexibles
- Numérisez et analysez les lames de microscope ou la plupart des microplaques de format de norme SBS
- Utilisez le logiciel HCS Studio intégré pour le contrôle des instruments et l’analyse des données
- Obtenez des résultats plus rapides en utilisant le retour d’analyse en temps réel d’acquisition intelligente (QI)
- Compatible avec les réactifs de détection fluorescents Molecular Probes
Matériel et logiciels
- Lumière d’excitation laser à débit élevé
- Options de réactifs larges avec excitation 7 couleurs, du violet à une couleur proche des IR, pour le multiplexage de dosage
- Mise au point en mode double à l’aide des méthodes avec logiciel et mise au point laser pour traiter les types d’échantillons marqués et non étiquetés
- L’imagerie multi-mode permet une imagerie à champ large, à champ lumineux et confocale en une seule exécution.
- Le logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio est un pack logiciel intégré de contrôle, de visualisation et d’analyse d’instruments pour les utilisateurs débutants à avancés.
- Évolutif avec le logiciel de stockage d’images et de bases de données (non inclus) et le gestionnaire de microplaques Orbitor RS en option (non inclus)
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | CellInsight |
| Couleur | Coloris assortis |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Concept écologique | Moins dangereux, moins de déchets et moins d’utilisation de ressources |
| Quantité | 1/boîte |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |