Learn More
Corning™ Sérum de veau fœtal cellgrotrade; Premium
Marque: Corning™ 35-015-CF
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
La gamme Corning de produits de sérum de haute qualité complète parfaitement la gamme Corning de milieux de culture cellulaire classiques à faible endotoxines stérilisés par filtration. Au sein de cette gamme, le sérum de veau fœtal Premium d’origine américaine, dont les spécifications d’endotoxines et d’hémoglobine sont les plus basses, est prélevé dans des troupeaux de bovins uniquement aux États-Unis. Une version inactivée par la chaleur est également disponible. Le sérum de veau fœtal d’origine approuvée par l’USDA, également faible en endotoxine et en hémoglobine, est prélevé dans des abattoirs situés dans des pays exempts d’ESB et de FMD et approuvé par le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) pour l’importation de produits bovins. Les animaux sont inspectés pré et post-mortem par des vétérinaires titulaires d’un permis et le matériel est testé pour les maladies bovines avant l’importation et le traitement ultérieur dans des installations homologuées par la FDA selon les BPFa. Une version inactivée par la chaleur est également disponible. Les produits sériques spécialisés sont également proposés par Corning pour une variété d’applications de produits. Tous les sérums sont séparés du sang prélevé par centrifugeuse réfrigérée, stérilisés par True Pool, filtrés et immédiatement congelés. Seul le sérum brut conforme à nos spécifications strictes pour l’endotoxine, l’hémoglobine résiduelle et le pH est approuvé pour la production. Le sérum de veau fœtal (SVF) est un liquide brun clair séparé du sang du fœtus. Tous les matériaux sont autorisés par le département de l’Agriculture des États-Unis et sont obtenus à partir de sources exemptes d’ESB, de fièvre aphteuse et d’autres maladies à déclaration obligatoire se rapportant à l’espèce.Spécification
USDA | |
Sérum de veau fœtal | |
Culture cellulaire | |
Inspecté par l’USDA |