Learn More
Corning™ DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
BIOPHARMA
Code produit. 15323621
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 ml
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Avec additifs:
Glucose
Glucose, Glutamine
Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium
Glucose, Pyruvate de sodium
Glucose, Pyruvate de sodium, HEPES
Glutamine, Glucose
Sans additif:
Néant
Sans glutamine
Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Sans pyruvate de sodium
Type de produit:
Milieu DMEM
Conditionnement:
10L
20L
6 pièces
Code produit. 15323621
Marque: Corning™ 15017CM
Le milieu Corning™ DMEM (milieu Dulbecco modifié par Eagle) favorise la croissance des cultures cellulaires et le remplacement de la pyridoxine HCl par la pyridoxal permet d’améliorer la stabilité par rapport à la formulation d’origine. Les produits font l’objet de divers tests pour déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance.
  • Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
  • La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
  • A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
  • Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
  • Testé pour déterminer le pH et l’osmolalité
  • Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
  • Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
  • Osmolalité : H2O 335± mOsm/kg
  • Mycoplasme : Test négatif
  • Stérilité : Conforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM
Avec additifs Glucose
Sans additif Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6 x 1 L
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule Sels inorganiques : 200 mg/L de CaCl2 (anhydre), 0,1 mg/L de Fe(NO3)3.9H2O, 400 mg/L de KCl, 97,7 mg/L de MgSO4 (anhydre), 6 400 mg/L de NaCl, 125 mg/L de NaH2PO4.H2O, 3 700 mg/L de NaHCO3 ; Acides aminés : 84 mg/L de L-arginine. HCl, 62,57 mg/L de L-cystine.2HCl, 30 mg/L de glycine, 42 mg/L de L-histidine.HCl.H2O, 104,8 mg/L de L-isoleucine, 104,8 mg/L de L-leucine, 146,2 mg/L de L-lysine. HCl, 30 mg/L de L-méthionine, 66 mg/L de L-phénylalanine, 42 mg/L de L-sérine, 95,2 mg/L de L-thréonine, 16 mg/L de L-tryptophane, 103,79 mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 20 mg/L de L-valine ; Vitamines : 4 mg/L de calcium D pantothénate, 4 mg/L de chlorure de choline, 4 mg/L d’acide folique, 7,2 mg/L d’i-Inositol, 4 mg/L de nicotinamide, 4 mg/L de pyridoxine. HCl, 0,4 mg/L de riboflavine, 4 mg/L de thiamine. HCl ; Autre : 4 500 mg/L de D-glucose, 15 mg/L de rouge de phénol. Na ; ajouté : 584 mg/L de poudre de L-glutamine, solution 200 mM 20 ml/L.
Contenu et stockage 2 à 8 °C