Learn More
Qualité de biologie moléculaire Eau testée à l’eau stérile USP, Corning™
Description
L’eau de qualité biologie moléculaire est idéale pour les applications nécessitant de l’eau ultra-pure exempte de RNase, de DNase et de protéase (par exemple, PCR et autres réactions de biologie moléculaire, extraction d’ADN/ARN/protéines, purification et réactifs de stockage). L’eau de qualité biologie moléculaire est testée sur les propriétés chimiques et physiques que l’on trouve dans la monographie USP pour l’eau purifiée stérile.
Certifications
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
Spécification
Spécification
Quantité | 6 x 1 L |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24024018 | Certificat de qualité | 09/04/2025 | 46-000-CM |
18724009 | Certificat de qualité | 02/04/2025 | 46-000-CM |
24024017 | Certificat de qualité | 07/02/2025 | 46-000-CM |
17124007 | Certificat de qualité | 18/01/2025 | 46-000-CM |
14324001 | Certificat de qualité | 15/11/2024 | 46-000-CM |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30