Learn More
Molecular Probes™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit
Code produit. 13413329
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
20 dosages
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 13413329
Marque: Molecular Probes™ C10427
Edge
Le kit de dosage de cytométrie en flux Green CellEvent™ Caspase 3/7 permet la détection par cytométrie en flux de caspase 3 et caspase 7 activée au sein des cellules apoptotiques.
Le kit comprend un nouveau substrat fluorogénique, le réactif de détection vert CellEvent™ Caspase 3/7, ainsi que la coloration de cellules mortes SYTOX™ AADvanced™.
• Spécificités de la Caspase 3/7 — comprend la séquence de reconnaissance de caspase 3 et caspase 7 activé
• Identification facile — identifie clairement les populations de cellules vivantes, mortes et apoptotiques
• Analyse rapide — le lavage et la fixation ne sont pas nécessaires
• Compatibilité multicolore — se combine avec d’autres colorants excitables par laser 488 nm ou d’autres lasers
Le réactif de détection vert CellEvent™ Caspase 3/7 est un réactif perméable aux cellules qui consiste en un peptide de quatre acides aminés (DEVD) conjugué à un colorant se liant aux acides nucléiques. Lors de lʼapoptose, les protéines de caspase 3 et de caspase 7 sont activées et capables de cliver la séquence de reconnaissance de la caspase 3/7 codée dans le peptide DEVD. Le clivage de la séquence de reconnaissance et de liaison de lʼADN par le réactif marque les cellules apoptotiques d’un signal fluorogénique brillant présentant une capacité maximale dʼabsorption/émission de ∼ 511/533 nm. Utilisé en association avec la coloration pour cellules mortes SYTOX™ AADvanced™, il permet de distinguer facilement les cellules apoptotiques des cellules vivantes et nécrotiques.
Comme aucun paramètre ne définit à lui seul l’apoptose dans tous les systèmes, nous suggérons fortement d’utiliser une combinaison de différentes mesures pour une détection fiable de l’apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 dosages
Format Kit
Type de produit Kit de dosage de caspase
Contenu et stockage Contient 1 flacon de réactif de détection de caspase 3 et 7 vert CellEvent™, 1 flacon de coloration de cellules mortes SYTOX AADvanced et 1 flacon de DMSO.
Stocker tous les flacons dans le kit en position verticale, à une température inférieure ou égale à -20°C, desséchés et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux 488
Excitation / émission SYTOX AADvanced : 546/647
Réactif de détection de caspase 3 et 7 vert CellEvent : 511/533
Conditions d’expédition Glace humide
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Gamme de produits CellEvent
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
À utiliser avec (équipement) Cytomètre à focalisation acoustique Attune™, Cytomètre de flux
Marqueur ou colorant Réactif de détection de caspase 3 et 7 vert CellEvent™, coloration de cellules mortes SYTOX AADvanced
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)