Learn More
Corning™ Module CellCube
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5000 à 7601 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
Conçu pour améliorer l’adhérence cellulaire dans des conditions difficiles, telles que le milieu à sérum réduit ou sans sérum, ce qui augmente le rendement cellulaire. Les bouchons filetés de 33 mm standard ont une membrane non mouillable de 0,2 μm scellée pour permettre l’échange de gaz. Les pièces de remplissage de 26 mm de diamètre permettent un accès direct à la chambre.
- Traitement de surface CellBIND™
- Adhérence cellulaire améliorée
- Certifiés apyrogènes et stérilisés par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5000 à 7601 ml |
| Matériau | Verre |
| Nbre par carton | 2 |
| Type de produit | Flacon de culture cellulaire |
| Graduated | Oui |
| Surface de culture | 2528 cm2 |
| Quantité | 1 Pack |
| Méthode de stérilisation | Rayons gamma |