Learn More
Corning™ Panier pour salle blanche de système de culture CellCube™ avec plateau
Le panier pour salle blanche de système de culture CellCube™ est un dispositif conçu pour une installation, un remplissage, un ensemencement, un fonctionnement et une récolte simplifiés de quatre modules CellCube™ à 100 couches maximum.
Marque:  Corning™ 92341
Code produit. 17299109
  • 24722.88€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Autoclavables
  • Rack mobile pouvant contenir jusqu’à 4 modules CellCube™ dans un petit encombrement
  • Les modules peuvent être pivotés de 360 degrés
  • L’empattement réglable peut être dimensionné pour s’adapter à une large sélection de pistes que l’on trouve dans les chambres d’incubation ou les enceintes environnementales, ce qui en fait un produit polyvalent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Modules CellCube™