missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire Cellcoat™

Code produit. 10621512
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
Comprend:
Tube plongeur avec bouchon à joint LLM et filtre de 0,2 μm
Zone d’écriture ; bouchon à vis pour filtre rouge
Volume (métrique) de travail:
5 à 10 ml
Conditionnement:
50 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10621512

Marque: Greiner Bio-One 658950

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Adhérence des cellules et un environnement cellulaire imitant l’état in vivo de la cellule. Les flacons de culture cellulaire Greiner Bio-One™ Cellcoat™ sont utilisés pour études de différenciation cellulaire, interactions cellules-matrice, liaison récepteur-ligand, expression et de régulation génétique, embryogenèse et développement d’organes, dépistage des médicaments et dosage de la sensibilité et culture de tumeurs primaires.

  • Promotion of cell adhesion, proliferation and growth of endothelial cell, hepatocytes, muscle cells, pheochromocytoma cells (PC12) and other cell types
  • Shelf life: 24 months at room temperature
  • Cell cultivation in serum-free or serum-reduced medium
  • Rat tail Collagen Type I
  • Increase in isolation and cultivation efficiency
  • Ready-to-use products: immediate use, time-saving 
  • Consistent quality 
  • Storable at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PS
Comprend Zone d’écriture ; bouchon à vis pour filtre rouge
Type de goulot Canted
Nbre par carton 250 Pack
Nb par paquet 250
Revêtement de surface Enduit de fibronectine
Graduated Oui
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis