Learn More
Invitrogen™ CellBlox™ Blocking Buffer
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
500 tests
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
500 pièces
Description
- Formulé pour bloquer la liaison non spécifique des marqueurs Invitrogen™ NovaFluor™ avec les cellules, ce qui peut entraîner un marquage de fond plus important.
- Le tampon de blocage CellBlox™ est une solution de blocage sans anticorps et sans protéine, et doit être utilisé chaque fois qu’un colorant NovaFluor est utilisé pour marquer tout type de cellule afin de minimiser le marquage de fond.
- Recommandé d’utiliser le tampon de blocage CellBlox avec des colorants à base de cyanine ou des colorants tandem à base de cyanine pour bloquer les interactions non spécifiques avec les monocytes et les macrophages afin de minimiser le marquage de fond.
- L’utilisation du tampon de blocage CellBlox ne nécessite qu’une modification minime de la plupart des protocoles de coloration par cytométrie en flux.
- Ajoutez 5 μl de tampon directement à une suspension cellulaire contenant 103 à 108 cellules avant l’ajout d’un anticorps, avec 100 μl de volume de coloration final
- Le tampon peut être ajouté à un mélange de cocktails d’anticorps avant le marquage des cellules, en ajoutant 5 μl de tampon pour chaque échantillon coloré à marquer avec le mélange de cocktails d’anticorps, avec 100 μl comme volume de coloration final.
- Utilisez toujours le tampon de blocage CellBlox avec les colorants NovaFluor lors du marquage des cellules pour une meilleure réduction du fond.
- Compatible avec tous les fluorophores et avec les colorants de cellules mortes fixables Invitrogen™ LIVE/DEAD™.
- Peut être utilisé avec n’importe quel conjugué fluorophore-anticorps comme solution de blocage des monocytes et des macrophages de haute performance.
- Le tampon de blocage CellBlox est compatible avec d’autres réactifs de blocage, tels que Fc Block, les protéines de blocage, le tampon de blocage Brilliant et le tampon de blocage Super Bright Complete.
- Le tampon n’est pas nécessaire pour marquer les microbilles de capture d’anticorps.
Spécification
Spécification
| Description | Blocking Buffer |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Quantité | 25 tests |