Learn More
Corning™ CellBIND™ Microcarriers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7112462 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Description:
Flacon de 10 g pour microsupport
Conditionnement:
10 GR
Code produit. 13479798
Marque: Corning™ 3779
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile and ready-to-use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Les microporteurs Corning sont conçus pour simplifier vos processus de mise à l’échelle. Les microporteurs sont stériles, prêts à l’emploi et disponibles dans des emballages de systèmes fermés pour être utilisés directement avec les bioréacteurs De plus, les microporteurs sont traités en surface pour améliorer l’adhérence cellulaire, optimiser le rendement et la viabilité des cellules.
Caractéristiques
  • Homogénéité – Le matériau en polystyrène USP de classe VI fournit une plateforme homogène
  • Performance – Les microporteurs Corning sont proposés avec quatre traitements de surface :
  • Un substrat Corning Synthemax™ II crée une surface synthétique sur les microporteurs pour l’expansion des cellules souches. Utilisez une faible concentration pour les applications MSC et une concentration élevée pour les applications iPS/ES.
  • Le traitement de surface Corning CellBIND™ infuse la surface des microporteurs avec de l’oxygène, améliorant ainsi l’adhérence cellulaire
  • Traitement de surface de charge positif
  • Revêtement de collagène
  • Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10–6
  • Apyrogènes
  • Disponible sous forme de solution de système fermé
Caractéristiques du produit
  • Taille des microbilles : 125 μm à 212 μm
  • Densité : 1,026 ± 0,004 g/cm³
  • cm/gram²/gram : 360
Flacons et conditionnement de systèmes fermés
Les microporteurs Corning sont disponibles en flacons de 10 g et prêts à l’emploi. Ce format permet de sélectionner la quantité de billes à utiliser.
Pendant la phase mature du développement des procédés et de la fabrication, un emballage à système fermé serait nécessaire pour maintenir la stérilité et faciliter le chargement des bioréacteurs. Les microporteurs Corning sont également disponibles dans un emballage de systèmes fermés standard et personnalisé. Les tubulures, connecteurs et matériaux peuvent être personnalisés en fonction des besoins individuels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon de 10 g pour microsupport
À utiliser avec (application) Conçu pour simplifier les processus de mise à l’échelle
À utiliser avec (équipement) Bioréacteurs
Stérilité Stérile
Traitement de surface Surface Corning CellBIND
Type de produit Microporteurs à adhérence Corningtrade;
Matériau Polystyrène
Taille des particules (métrique) 125 à 212 μm
Quantité 1/boîte