Learn More
Corning™ Récipients de culture cellulaire CellBIND™ HYPERStack™ - Nouvelle série
Plus de cellules -offre une surface de croissance jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'un récipient de culture cellulaire traditionnel de taille comparable.
3205.00€ - 3390.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Nb par paquet | 1 Pièce |
Forme | Rectangulaires |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | CellBIND |
Code produit | Marque | Surface de culture | Type de produit | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Type de produit | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17293074
![]() ![]() |
Corning™
20012 |
6000 cm2 | 4 connecteurs AseptiQuik™ S, 4 pinces pour tubes | 4 |
3205.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17213084
![]() ![]() |
Corning™
20036 |
18000 cm2 | Accessoire pour HYPERStack™ Nest | 2 |
3390.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Corning's High Yield PERformance (HYPER) Platform - Closed System for High Yield Cell Growth
The Corning HYPERStack cell culture vessel combines the best of two Corning products: the Corning CellSTACK™ and the Corning HYPERFlask™ cell culture vessels. The utilization of gas-permeable film technology provided in the spatial footprint of the CellSTACK vessel allows the HYPERStack platform to be among the most efficient, scalable cell culture vessels for adherent cell culture available today.
Features and Benefits
- More cells – provides up to 5X the growth surface area of a traditional cell culture vessel of comparable footprint
- Closed system – no open fluid manipulations
- Scalable product – multiple size offerings support scale-up and scale-out
- Ergonomic design – easier manipulation with handling equipment and accessories
- Fixed media volume – 0.2 mL/cm2 fills vessel for less volumetric waste
Surface Treatment Guide
Corning CellBIND™ surface treatment is designed to enhance cell attachment and increase cell yields, improving attachment of loosely adherent cells and maintaining growth in reduced-serum or serum-free conditions. Alternatively, a non-treated option can support conventional cell attachment and allow for a faster and gentler harvest procedure for downstream processing and assays.
Spécification
Verre | |
Rectangulaires | |
CellBIND |
1 Pièce | |
Stérile |